Thiophene-3-carboxylic acid amide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophene-3-carboxamide
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 168 EUR
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Pto. de fusión: 181…184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664206
Núm. CAS: 51460-47-0