2-Acetil-5-metilfurano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 129 EUR
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetil-5-metilfurano
2-Acetil-5-metilfurano
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 100…101 °C/25mmHg
Densidad: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003243
Núm. CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1