4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methyl-2(methylsulphanyl)pyrimidine
OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 219 EUR
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₈N₂S
MW: 140,21 g/mol
Densidad: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023242
Núm. CAS: 14001-63-9