3-Aminopropylphosphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 65.7 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formula: C3H10NO3P
Pto. de fusión: 294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008222
Núm. CAS: 13138-33-5