2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60041-250MG OR60041-1G
APOSOR60041-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR60041-250MG APOSOR60041-1G
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃Cl₂NO₂S
MW: 212.06 g/mol
Pto. de fusión: 42…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664916
Núm. CAS: 6684-06-6
UN: 3261
ADR: 8 II