Alcohol 4-iodobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR60044-5G
OR60044-10G
OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA
26.1
EUR
APOSOR60044-5G
APOSOR60044-10G
APOSOR60044-25G
Alcohol 4-iodobencílico
Alcohol 4-iodobencílico
Formula:
C₇H₇IO Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01732720 Núm. CAS: 18282-51-4 |