Pyridazin-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminopyridazine
OR60046-1G OR60046-5G
APOSOR60046-1GEA 79.9 EUR
APOSOR60046-1G APOSOR60046-5G
Pyridazin-4-amine 97%
Pyridazin-4-amine
Formula: C4H5N3
MW: 95,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233975
Núm. CAS: 20744-39-2