2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
OR60049-25G
APOSOR60049-25GEA 104 EUR
APOSOR60049-25G
2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411341
Núm. CAS: 40381-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III