3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 216 EUR
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08558157
Núm. CAS: 96220-14-3