2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 361 EUR
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄HClN₂S
MW: 144,5821 g/mol
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03012290
Núm. CAS: 51640-36-9