1H-Indazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 23.2 EUR
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 318…322 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804570
Núm. CAS: 61700-61-6