1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29 EUR
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 222…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804572
Núm. CAS: 677304-69-7