2-Cloropiridin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR60066-25G
OR60066-5G
OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA
58
EUR
APOSOR60066-25G
APOSOR60066-5G
APOSOR60066-1G
2-Cloropiridin-4-ol
2-Cloropiridin-4-ol
Formula:
C₅H₄ClNO Pto. de fusión: 169…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01646108 Núm. CAS: 17368-12-6 EINECS: 241-399-3 |