5-Aminopyridin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 75.4 EUR
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427652
Núm. CAS: 33630-94-3