2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 270 EUR
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276299
Núm. CAS: 94446-97-6