Ácido hexanoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Hexanoic acid
OR6007-100G
OR6007-500G
OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA
69.6
EUR
APOSOR6007-100G
APOSOR6007-500G
APOSOR6007-25G
Ácido hexanoico 99%
Ácido hexanoico
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 202…203 °C Pto. de fusión: –3 °C Pto. de inflamación: 102 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004421 Núm. CAS: 142-62-1 Índice Merck: 13,01765 |