Isoquinolin-6-amina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminoisoquinoline
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinolin-6-amina 97%
Isoquinolin-6-amina
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,1732 g/mol
Pto. de fusión: 214…216 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114862
Núm. CAS: 23687-26-5