6-Isoquinolineboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 236 EUR
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697418
Núm. CAS: 899438-92-7