8-Isoquinolineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 263 EUR
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044913
Núm. CAS: 721401-43-0