4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60073-1G OR60073-5G
APOSOR60073-1GEA 0 EUR
APOSOR60073-1G APOSOR60073-5G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 265…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094344
Núm. CAS: 7159-36-6