2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Bromomethyl)picolinonitrile, 5-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR60075-1G
OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA
282
EUR
APOSOR60075-1G
APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Formula:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037857 Núm. CAS: 308846-06-2 |