6-Amino-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Aminoindan-1-one, 6-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 29 EUR
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100747
Núm. CAS: 69975-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III