2-Methylisonicotinic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60082-1G OR60082-250MG OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60082-1G APOSOR60082-250MG APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, grado técnico
2-Methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 295…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00513435
Núm. CAS: 4021-11-8