3-Metil-p-anísaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-4-anisaldehyde
OR60083-25G
APOSOR60083-25GEA 78.3 EUR
APOSOR60083-25G
3-Metil-p-anísaldehído
3-Metil-p-anísaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 80…85 °C/1mmHg
Densidad: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003375
Núm. CAS: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8