Cyclobutylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 219 EUR
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Formula: C₄H₉BO₂
Pto. de fusión: 118…123 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798108
Núm. CAS: 849052-26-2