4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60087-5G OR60087-25G
APOSOR60087-5GEA 29 EUR
APOSOR60087-5G APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00658844
Núm. CAS: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III