4-Amino-2-clorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-hydroxyaniline
OR60093-100G
APOSOR60093-100GEA 159 EUR
APOSOR60093-100G
4-Amino-2-clorofenol 97%
4-Amino-2-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128891
Núm. CAS: 3964-52-1
EINECS: 202-458-9