7-Bromo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60094-1G OR60094-5G
APOSOR60094-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60094-1G APOSOR60094-5G
7-Bromo-1H-indazole
7-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371564
Núm. CAS: 53857-58-2