(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 314 EUR
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₁₀N₄
MW: 138,170 g/mol
Pto. de fusión: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691190
Núm. CAS: 923156-44-9