N-Boc-L-valine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR60097-100G OR60097-500G
APOSOR60097-100GEA 0 EUR
APOSOR60097-100G APOSOR60097-500G
N-Boc-L-valine 97%
N-Boc-L-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065605
Núm. CAS: 13734-41-3