4-Bromo-2-metilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-o-tolualdehído, 4-Bromo-2-tolualdehído
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-metilbenzaldehído
4-Bromo-2-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199.05
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787171
Núm. CAS: 24078-12-4