4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA 78.6 EUR
APOSOR60104-1G APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046303
Núm. CAS: 850663-54-6