1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G OR60109-250MG OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA 79.9 EUR
APOSOR60109-1G APOSOR60109-250MG APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870045
Núm. CAS: 1001907-60-3