1H-Indazole-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1H-Indazol-4-yl)boronic acid, 1H-indazole-4-boronic acid
OR60110-100MG
OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR60110-100MG
APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Formula:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9500 g/mol Pto. de fusión: 166…168 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09878901 Núm. CAS: 1023595-17-6 |