1H-Indazole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161,9537 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739151
Núm. CAS: 338454-14-1