1H-Indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G
OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA
50.9
EUR
APOSOR60112-1G
APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formula:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9500 g/mol Pto. de fusión: 180…184 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04972419 Núm. CAS: 885068-10-0 |