6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781599
Núm. CAS: 885521-88-0