5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 75.7 EUR
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781637
Núm. CAS: 459133-66-5