5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60117-1G OR60117-500MG
APOSOR60117-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60117-1G APOSOR60117-500MG
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClIN₂
MW: 278,4800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739146
Núm. CAS: 351456-45-6