Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739144
Núm. CAS: 885271-25-0