Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
OR60119-1G OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA 87.3 EUR
APOSOR60119-1G APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,0686 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781588
Núm. CAS: 885521-54-0