p-Cresol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Metilfenol
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 87 EUR
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Cresol 99%
p-Cresol
Formula: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002376
Núm. CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8 II
Índice Merck: 13,02604