N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR60123-1G
OR60123-250MG
OR60123-500MG
OR60123-2.5G
APOSOR60123-1GEA
510
EUR
APOSOR60123-1G
APOSOR60123-250MG
APOSOR60123-500MG
APOSOR60123-2.5G
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Formula:
C₁₃H₂₀N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08060619 Núm. CAS: 884507-40-8 UN: 2735 ADR: 8,III |