Ácido 1-hidroxi-2-naftoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 0 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003960
Núm. CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0