6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR60134-1G OR60134-250MG OR60134-500MG OR60134-2.5G OR60134-5G
APOSOR60134-1GEA 510 EUR
APOSOR60134-1G APOSOR60134-250MG APOSOR60134-500MG APOSOR60134-2.5G APOSOR60134-5G
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₆BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739243
Núm. CAS: 136117-72-1