4-Methylpyridine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR60135-1G OR60135-250MG OR60135-500MG
APOSOR60135-1GEA 393 EUR
APOSOR60135-1G APOSOR60135-250MG APOSOR60135-500MG
4-Methylpyridine-2-carboxamide
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062672
Núm. CAS: 54089-04-2