5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 119 EUR
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375100
Núm. CAS: 886365-02-2