3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 87.6 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16988815
Núm. CAS: 474824-78-7