3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60145-1G OR60145-5G OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA 71.2 EUR
APOSOR60145-1G APOSOR60145-5G APOSOR60145-10G
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
3-Bromo-5-methylpicolinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214206
Núm. CAS: 1211515-68-2