4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 217 EUR
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₅H₉N₃
MW: 111,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797570
Núm. CAS: 43024-15-3